Learn More
BRAND™ Triangular Wedge-Shape PTFE Magnetic Stirring Bars
Codice prodotto. 10762351 Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
25 mm
35 mm
40 mm
50 mm
55 mm
80 mm
Diametro (sistema metrico):
8 mm
10 mm
12 mm
14 mm
16 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Codice prodotto. 10762351
Marca: BRAND™ 137812
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
An excellent option for liquid agitation in the laboratory.
  • Ideal for dissolving solids and mixing of sediments due to scraping action
  • Angular surface creates high turbulence even at low speeds
  • Provided in packs of 10
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Triangular wedge-shaped
Diametro (sistema metrico) 14 mm
Lunghezza (sistema metrico) 25 mm
Materiale PTFE
Quantità 10/Pk.
Forma Triangle