Learn More
BRAND™ Triangular Wedge-Shape PTFE Magnetic Stirring Bars
Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
25 mm
35 mm
40 mm
50 mm
55 mm
80 mm
Diametro (sistema metrico):
8 mm
10 mm
12 mm
14 mm
16 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Descrizione
- Ideal for dissolving solids and mixing of sediments due to scraping action
- Angular surface creates high turbulence even at low speeds
- Provided in packs of 10
Specifica
Specifica
| Descrizione | Triangular wedge-shaped |
| Diametro (sistema metrico) | 10 mm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 35 mm |
| Materiale | PTFE |
| Quantità | 10/Pk. |
| Forma | Triangle |