Learn More
Tribenzyltin chloride, Thermo Scientific™
Codice prodotto. p-7080335
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
Codice prodotto. 11384869
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 071201.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 3151-41-5
Formula molecolare C21H21ClSn
Molecular Weight (g/mol) 427.559
Numero MDL MFCD00014431
InChI Key PUFMEHZUXSPPAM-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo tribenzyltin chloride, tribenzylchlorotin, chlorotribenzyltin, stannane, chlorotribenzyl, chlorid tribenzylcinicity, stannane, tribenzylchloro, chlorotribenzylstannane, tribenzylstannium chloride, tin, tribenzyl-, chloride, stannane, chlorotris phenylmethyl
PubChem CID 18470
IUPAC Name tribenzyl(chloro)stannane
SMILES C1=CC=C(C=C1)C[Sn](CC2=CC=CC=C2)(CC3=CC=CC=C3)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico Tribenzyltin chloride
Punto di fusione 143°C
Quantità 1 g
Numero UN UN3146
Sensibilità Moisture sensitive
Peso formulazione 427.54
Forma fisica Powder