Learn More
Tribromoacetic acid, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10465993 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
25g
5g
Codice prodotto. 10465993
Marca: Thermo Scientific Acros 139300050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 75-96-7
Formula molecolare C2HBr3O2
Molecular Weight (g/mol) 296.73
Numero MDL MFCD00004167
InChI Key QIONYIKHPASLHO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo tribromoacetic acid, acetic acid, tribromo, tribromacetic acid, unii-71ktl99qjx, ccris 7887, 71ktl99qjx, acetic acid, 2,2,2-tribromo, snpljqbkdvidtaetp@, dsstox_cid_1668, acmc-209p0y
PubChem CID 6415
IUPAC Name 2,2,2-tribromoacetic acid
SMILES C(=O)(C(Br)(Br)Br)O
Specifica
Materiale o nome chimico Tribromoacetic acid
Nota nome 99%
Punto di fusione 130°C to 133°C
Colore White to Yellow
Punti di ebollizione 245°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CBr3CO2H
Quantità 5 g
Beilstein 02, 220
Indice di Merck 15, 9770
Peso formulazione 296.73
Percent Purity 99%
Forma fisica Crystals
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Tribromoacetic acid
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.