Learn More
tributyl[6-(tetrahydropyran-4-yloxy)pyrid-2-yl]stannane, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | tributyl[6-(tetrahydropyran-4-yloxy)pyrid-2-yl]stannane |
| Imballaggio | Amber Glass Bottle |
| Quantità | 250 mg |
| Peso formulazione | 468.25 |
| Percent Purity | 90% |