Specifications
| Materiale o nome chimico | Tributyl citrate |
| Acidità | 0.02% max. (as citric acid) |
| Punto di fusione | -20°C |
| Densità | 1.0420g/mL |
| Punti di ebollizione | 325°C |
| Punto d'infiammabilità | 157°C |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Intervallo percentuale saggio | 99% min. (GC) |
| Imballaggio | Bottiglia in vetro |
| Formula lineare | HOCCOO(CH2)3CH3(CH2COO(CH2)3CH3)2 |
| Show More |