Learn More
Tributylborane, 1M solution in THF, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. p-202477 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 mL
800 mL
Imballaggio:
AcroSeal™ Glass Bottle
Flacone in vetro AcroSeal™
Dimensione della confezione:
100mL
800mL
Codice prodotto. 10731345
Marca: Thermo Scientific Acros 177101000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Acido di Lewis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 122-56-5, 109-99-9
Formula molecolare C12H27B
Molecular Weight (g/mol) 182.16
Numero MDL MFCD00009423
InChI Key CMHHITPYCHHOGT-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo tri-n-butylborane, borane, tributyl, tributylborine, tri-n-butyl borane, tributylboron, tri-n-butylboron, ccris 4133, solution, tributyl-borane, tributyl borane
PubChem CID 31216
IUPAC Name tributylborane
SMILES CCCCB(CCCC)CCCC
Specifica
Materiale o nome chimico Tributylborane
Colore Colorless to Yellow
Nota nome 1M Solution in Tetrahydrofuran
Formula lineare [CH3(CH2)3]3B
Concentrazione 0.94 to 1.06M
Fieser 10,410
Densità 0.8470g/mL
Peso formulazione 182.16
Imballaggio Flacone in vetro AcroSeal™
Gravità specifica 0.847
Quantità 100 mL
Punto d'infiammabilità −20°C
Forma fisica Soluzione