Learn More
Trichloroacetic acid, 10% w/v aq. soln.
Codice prodotto. 15494749
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mL
Dimensione della confezione:
500mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15494749 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15494749 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore J62355.AP
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 76-03-9 | C2HCl3O2 | 163.378 g/mol
Trichloroacetic acid, is traditionally used to precipitate protein. Has been used to determine protein concentration by quantitative precipitation. It is also used as a decalcifier and fixative in microscopy in protein sequencing, detecting albumin and organic synthesis. A protocol for the precipitation of nucleic acids can be found in Molecular Cloning.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Trichloroacetic acid, is traditionally used to precipitate protein. Has been used to determine protein concentration by quantitative precipitation. It is also used as a decalcifier and fixative in microscopy in protein sequencing, d
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Trichloroacetic acid
CAS 76-03-9
Colore Colorless
Concentrazione 10% w/v aq. soln.
Quantità 500 mL
Odore Acrid
Forma fisica Liquid
Formula molecolare C2HCl3O2
Formula lineare Cl3CCO2H
Numero MDL MFCD00004177
Numero UN UN2564
Beilstein 970119
Indice di Merck 14,9627
Sinonimo trichloroacetic acid, trichloroethanoic acid, aceto-caustin, trichloroacetic acid, acetic acid, trichloro, trichloressigsaeure, konesta, acide trichloracetique, acido tricloroacetico, amchem grass killer
Informazioni di solubilità Soluble in water (1200mg/ml at 20°C),alcohol,ether,ethanol (very soluble),and carbon tetrachloride.
InChI Key YNJBWRMUSHSURL-UHFFFAOYSA-N
SMILES C(=O)(C(Cl)(Cl)Cl)O
IUPAC Name 2,2,2-trichloroacetic acid
Molecular Weight (g/mol) 163.378
PubChem CID 6421
ChEBI CHEBI:30956
Peso formulazione 163.39
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Trichloroacetic acid
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
Indicazioni di pericolo
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Trichloroacetic acid