Learn More
Trichloroacetic Acid 30% Solution For Laboratory Use, Chem Lab
Codice prodotto. 15908132
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 L
Dimensione della confezione:
1L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15908132 1 L 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15908132 Fornitore Chem-Lab N. del fornitore CL02.2018.1000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    169.00€
    83.90€ / 1L
    Risparmia 85.10€
    50% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
Specifica
CAS 76-03-9
Punto di fusione 0°C
Punti di ebollizione 100°C
Colore Colorless
Densità 1.13 g/mL
Quantità 1 L
Imballaggio Glass bottles
Forma fisica Liquid
Formula molecolare C2HCl3O2
InChI Key YNJBWRMUSHSURL-UHFFFAOYSA-N
SMILES OC(=O)C(Cl)(Cl)Cl
IUPAC Name trichloroacetic acid
Molecular Weight (g/mol) 163.38
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Trichloroacetic acid 30% w/v solution
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Trichloroacetic acid