Learn More
Trichloroacetic acid, 99%, extra pure
Codice prodotto. 10715991 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 g
1 kg
2.5 kg
10 kg
Imballaggio:
Plastic Drum
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
10kg
1kg
2.50kg
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10715991 500 g Plastic bottle 500g
10377560 1 kg Plastic bottle 1kg
10437903 2.5 kg Plastic bottle 2.50kg
13488368 10 kg Plastic Drum 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10715991 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 152135000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    91.40€
    84.50€ / 500g
    Risparmia 6.90€
    7% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 76-03-9 | C2HCl3O2 | 163.39 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 76-03-9
Formula molecolare C2HCl3O2
Molecular Weight (g/mol) 163.39
Numero MDL MFCD00004177
InChI Key YNJBWRMUSHSURL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo trichloroacetic acid, trichloroethanoic acid, aceto-caustin, trichloroacetic acid, acetic acid, trichloro, trichloressigsaeure, konesta, acide trichloracetique, acido tricloroacetico, amchem grass killer
PubChem CID 6421
ChEBI CHEBI:30956
IUPAC Name 2,2,2-trichloroacetic acid
SMILES C(=O)(C(Cl)(Cl)Cl)O
Specifica
Materiale o nome chimico Trichloroacetic acid
Nota nome Extra Pure
Punto di fusione 52.0°C to 58.0°C
Punti di ebollizione 196.0°C
Colore White
Densità 1.6200 g/mL
Quantità 500 g
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Plastic bottle
Forma fisica Flakes, Crystals, or Crystalline Powder
Intervallo percentuale saggio 0.99
Gravità specifica 1.62
Formula lineare CCl3CO2H
Beilstein 2206
Fieser 01,1194; 02,425; 04,520; 15,168
Indice di Merck 159792
Informazioni di solubilità Solubility in water: 120g/100 mL (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol and ether,carbon tetrachloride
Peso formulazione 163.39
Percent Purity 99%
Grado Ultrapuro
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Trichloroacetic acid
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
Indicazioni di pericolo
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.