Learn More
Trichloroacetic acid, 99%, extra pure
Codice prodotto. 13488368 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 g
1 kg
2.5 kg
10 kg
Imballaggio:
Plastic Drum
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
10kg
1kg
2.50kg
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
13488368 10 kg Plastic Drum 10kg
10715991 500 g Plastic bottle 500g
10377560 1 kg Plastic bottle 1kg
10437903 2.5 kg Plastic bottle 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 13488368 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 152130100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    835.00€
    810.00€ / 10kg
    Risparmia 25.00€
    2% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 76-03-9 | C2HCl3O2 | 163.39 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 76-03-9
Formula molecolare C2HCl3O2
Molecular Weight (g/mol) 163.39
Numero MDL MFCD00004177
InChI Key YNJBWRMUSHSURL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo trichloroacetic acid, trichloroethanoic acid, aceto-caustin, trichloroacetic acid, acetic acid, trichloro, trichloressigsaeure, konesta, acide trichloracetique, acido tricloroacetico, amchem grass killer
PubChem CID 6421
ChEBI CHEBI:30956
IUPAC Name 2,2,2-trichloroacetic acid
SMILES C(=O)(C(Cl)(Cl)Cl)O
Specifica
Materiale o nome chimico Trichloroacetic acid
Nota nome Extra Pure
Punto di fusione 52.0°C to 58.0°C
Punti di ebollizione 196.0°C
Colore White
Densità 1.6200 g/mL
Quantità 10 kg
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Plastic Drum
Forma fisica Flakes, Crystals, or Crystalline Powder
Intervallo percentuale saggio 0.99
Gravità specifica 1.62
Formula lineare CCl3CO2H
Beilstein 2206
Fieser 01,1194; 02,425; 04,520; 15,168
Indice di Merck 159792
Informazioni di solubilità Solubility in water: 120g/100 mL (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol and ether,carbon tetrachloride
Peso formulazione 163.39
Percent Purity 99%
Grado Ultrapuro