Specifica
| Materiale o nome chimico | Trichloroacetic acid |
| Colore | White |
| Densità | 1.61g/cm3 |
| Quantità | 250 g |
| Forma fisica | Crystalline Powder |
| Intervallo percentuale saggio | ≥99% |
| Peso formulazione | 163.4 |