Learn More
Trichloroacetic Acid, Crystal, BAKER ANALYZED™ A.C.S. Reagent, J.T. Baker™
Codice prodotto. 15567834 Sfoglia Tutto J.T.Baker Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
125 g
Imballaggio:
Wide Mouth Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
125g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
15567834 125 g Wide Mouth Amber Glass Bottle 125g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15567834 Fornitore Avantor J.T.Baker N. del fornitore 041404
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    261.99€
    200.26€ / 125g
    Risparmia 61.73€
    23% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 31-03-2027
High quality chemicals for laboratory and specialized industrial use
Identificatori chimici
CAS 76-03-9
Formula molecolare C2HCl3O2
Molecular Weight (g/mol) 163.378
InChI Key YNJBWRMUSHSURL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo trichloroacetic acid, trichloroethanoic acid, aceto-caustin, trichloroacetic acid, acetic acid, trichloro, trichloressigsaeure, konesta, acide trichloracetique, acido tricloroacetico, amchem grass killer
PubChem CID 6421
ChEBI CHEBI:30956
IUPAC Name 2,2,2-trichloroacetic acid
SMILES C(=O)(C(Cl)(Cl)Cl)O
Specifica
Materiale o nome chimico Trichloroacetic Acid
Peso formulazione 163.39
Grado BAKER ANALYZED™ ACS Reagent
Quantità 125 g
Imballaggio Wide Mouth Amber Glass Bottle
Forma fisica Crystalline
Gravità specifica 1L = 1.60kg