Learn More
Trichloroacetic Acid, for Electrophoresis, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 10549770 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 g
1 kg
Dimensione della confezione:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10549770 1 kg 1kg
10539770 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10549770 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore T/P500/60
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 12-11-2026
Identificatori chimici
CAS 76-03-9
Formula molecolare C2HCl3O2
Molecular Weight (g/mol) 163.378
Numero MDL 4177
InChI Key YNJBWRMUSHSURL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo trichloroacetic acid, trichloroethanoic acid, aceto-caustin, trichloroacetic acid, acetic acid, trichloro, trichloressigsaeure, konesta, acide trichloracetique, acido tricloroacetico, amchem grass killer
PubChem CID 6421
ChEBI CHEBI:30956
IUPAC Name 2,2,2-trichloroacetic acid
SMILES C(=O)(C(Cl)(Cl)Cl)O
Specifica
pH 1.2
Punto di fusione 52°C
Punti di ebollizione 196°C
Colore White
Quantità 1 kg
Imballaggio Plastic powder jar
Forma fisica Solid
Pressione del vapore 1.2mbar at 50°C, 0.08mbar @25C
Peso formulazione 163.39g/mol
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Trichloroacetic acid
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
Indicazioni di pericolo
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.