Descrizione
- It is used in protein precipitation; has been used to determine protein concentration by quantitative precipitation.
- It is also Used as a decalcifier and fixative in microscopy.
- A protocol for the precipitation of nucleic acids can be found in Molecular Cloning. Rats exposed to chronic sublethal amounts of trichloroacetic acid displayed an increase in serum bilirubin with a decrease in hematological proteins and cholesterols along with significant decreases in red blood corpuscles, mean cell volume, mean corpuscular hemoglobin, hemoglobin and hematocrit.
- In mice the production of liver tumors was associated to Trichloroacetic acid, which is also a known mouse hepatocarinogen.
- On the guinea pig trichloroacetic acid was observed to be a mild alergen on the skin.
- Trichloroacetic acid is an acetic acid analogue commonly used to precipitate proteins, DNA and RNA. In the presence of SDS Trichloroacetic acid will precipitate proteins which can then be quantified by the Lowry method.
- The compound has also found uses as a decalcifier and fixative in microscopy, in protein sequencing, detecting albumin and organic synthesis.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Trichloroacetic Acid Solution |
| Nota nome | 6.1N |
| pH | 1.2 (0.1 M aqueous solution)(Literature) |
| CAS | 76-03-9 |
| Punto di fusione | ∼56°C (Literature) |
| Formula molecolare | C2HCl3O2 |
| Numero MDL | MFCD00004177 |
| Numero UN | UN2564 |
| Beilstein | 970119 |
| Sinonimo | trichloroacetic acid, trichloroethanoic acid, aceto-caustin, trichloroacetic acid, acetic acid, trichloro, trichloressigsaeure, konesta, acide trichloracetique, acido tricloroacetico, amchem grass killer |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Trichloroacetic Acid, 6.1 N Solution
- Pericolo
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- P101-In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
- P102-Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- P103-Leggere l'etichetta prima dell'uso.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- P405-Conservare sotto chiave.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
- MIXTURE LIST-Contain: trichloroacetic acid