Learn More
Trichloroacetic acid (TCA), BAKER ANALYZED™ ACS, J.T. Baker™
Codice prodotto. 10549780 Sfoglia Tutto J.T.Baker Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 g
1 kg
Dimensione della confezione:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10549780 1 kg 1kg
10385960 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10549780 Fornitore JT Baker N. del fornitore 0344.1000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    372.75€
    282.18€ / 1kg
    Risparmia 90.57€
    24% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
Exceeds ACS Specifications
Identificatori chimici
CAS 76-03-9
Formula molecolare C2HCl3O2
Molecular Weight (g/mol) 163.38
Numero MDL MFCD00004177
InChI Key YNJBWRMUSHSURL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo TCA
IUPAC Name trichloroacetic acid
SMILES OC(=O)C(Cl)(Cl)Cl
Specifica
Punto di fusione 54°C to 56°C
Punti di ebollizione 196°C (1013 hPa)
Intervallo percentuale saggio min. 99.0%
Densità 1.63 g/cm³ (20°C)
Quantità 1 kg
Punto d'infiammabilità 113°C
Imballaggio Glass bottle for solids
Residuo dopo la combustione max. 0.02%