Learn More
Trichloroacetic acid, USP 21, 99-100.5% (calc. to dried subst), Solstice
BIOPHARMA
Codice prodotto. 16645783
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 kg
Dimensione della confezione:
1kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16645783 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16645783 Fornitore Fluka N. del fornitore 27242H1KG
 Articolo soggetto a restrizioni
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Attualmente non disponibile: Non abbiamo informazioni su quando questo prodotto sarà disponibile.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
Materiale o nome chimico Trichloroacetic acid
pH 1
CAS 76-03-9
Punto di fusione 54°C to 58°C
Punti di ebollizione 196°C
CAS max % 1
Colore White
Densità 1.63 g/cm3 (20°C)
Quantità 1 kg
Punto d'infiammabilità 113°C
Formula molecolare C2HCl3O2
InChI Key YNJBWRMUSHSURL-UHFFFAOYSA-N
SMILES OC(=O)C(Cl)(Cl)Cl
IUPAC Name trichloroacetic acid
Molecular Weight (g/mol) 163.38
Grado Reagent Pharmacopeia Acids
Titolo del prodotto
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.