Learn More
Trichloroacetonitrile, 98%
Codice prodotto. 10604812 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
2.50kg
500g
5g
Codice prodotto. 10604812
Marca: Thermo Scientific Acros undefined
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 545-06-2 | C2Cl3N | 144.39 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 545-06-2
Formula molecolare C2Cl3N
Molecular Weight (g/mol) 144.39
InChI Key DRUIESSIVFYOMK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo trichloroacetonitrile, acetonitrile, trichloro, tritox, cyanotrichloromethane, trichloromethyl cyanide, trichloroethanenitrile, trichlouracetonitril, trichlor-acetonitrile, trichloromethylnitrile, nitrile trichloracetique
PubChem CID 11011
ChEBI CHEBI:82541
IUPAC Name 2,2,2-trichloroacetonitrile
SMILES C(#N)C(Cl)(Cl)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico Trichloroacetonitrile
Punto di fusione -42.0°C
Colore Colorless to Yellow
Densità 1.4400g/mL
Punti di ebollizione 83.0°C to 84.0°C
Punto d'infiammabilità 195°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CCl3CN
Indice di rifrazione 1.4400 to 1.4420
Quantità 5 g
Beilstein 02,212
Fieser 01,1194; 05,686; 06,604; 07,381; 12,526; 13,32
Indice di Merck 15,9793
Gravità specifica 1.44
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in acetone,dimethyl sulfoxide,ethanol
Peso formulazione 144.39
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid