Learn More
Thermo Scientific Chemicals Tricine, 98%, for biochemistry
Codice prodotto. 10615052 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
250 g
1 kg
Imballaggio:
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
100g
1kg
250g
25g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10615052 25 g Plastic bottle 25g
10771641 100 g Plastic bottle 100g
10498150 250 g Plastic bottle 250g
10348603 1 kg Plastic bottle 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10615052 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore 172640250
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 5704-04-1 | C6H13NO5 | 179.17 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 4-1-5704
Formula molecolare C6H13NO5
Molecular Weight (g/mol) 179.17
Numero MDL MFCD00004277
InChI Key SEQKRHFRPICQDD-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo N-[Tris(hydroxymethyl)methyl]glycine, N-(2-Hydroxy-1, 1-bis(hydroxymethyl)ethyl)glycine
PubChem CID 79784
ChEBI CHEBI:39063
IUPAC Name 2-[[1,3-dihydroxy-2-(hydroxymethyl)propan-2-yl]amino]acetic acid
SMILES C(C(=O)O)NC(CO)(CO)CO
Specifica
Absorbance 0.05 max. at 250nm
Materiale o nome chimico Tricine
Condizioni di assorbanza (5% aq. soln.) (1 cm cell)
Nota nome 98%
Punto di fusione 180.0°C to 184.0°C
Colore White
pH 4.8 to 5.4 (0.5M aq. soln. at 20°C)
Forma fisica Crystalline Powder
Quantità 25 g
Intervallo percentuale saggio 98%
Spettro a infrarossi Authentic
Perdita all'essiccatura 1% max. (120°C)
Formula lineare (HOCH2)3CNHCH2CO2H
Imballaggio Plastic bottle
Indice di Merck 15, 9816
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble.
Peso formulazione 179.17
Percent Purity 98%
Grado Biochemical
Identificativo prodotto
  • Tricine