Learn More
Cytiva Colonne per filtrazione di gel preimpaccate Tricorn™ Superdex™
Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Click to view available options
Product Type:
Colonna preimpaccata Superdex™ 200
Colonna preimpaccata Superdex™ 75
Superdex 200 Prepacked Column
Superdex 75 Prepacked Column
Volume letto:
3 mL
24 ml
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Includes
Valco fittings for AKTAdesign systems and are supplied with M6 connectors for FPLC System.
- Fast gel filtration involving separation based on three molecular weight ranges from 100 to 600000 M
- Spherical composite of cross-linked agarose and dextran matrix
- Comes with two different bed heights of 150 and 300mm allowing greater flexibility to suit different analytical needs
- Available with three different media: Superdex Peptide, Superdex 75, and Superdex 200
Superdex Peptide:
- Bed dimension: 10 x 300mm
- Bed volume: 24mL
- Flow velocity: 0.15 to 0.6mL/min.
- Pressure max.: 18 bar (261psi)
- Separation range: 100 to 7000 (peptides)
- pH Stability working range: 1 to 14
- Column I.D.: 10mm
- Bed height with one adaptor: 279 to 309mm
- Bed height with two adaptors: 245 to 306mm
- Bed dimension: 5 x 150mm and 10 x 300mm
- Bed volume: 3 and 24mL
- Flow velocity: 0.15 to 0.6mL/min. and 0.25 to 0.75mL/min.
- Pressure max.: 15 bar (217psi)
- Separation range: 10,000 to 600,000 (globular peptides)
- pH Stability working range: 3 to 12
- Column I.D.: 5 and 10mm
- Bed height with one adaptor: 135 to 159mm (3mL column)
- Bed height with two adaptors: 108 to 156mm (3mL column)
- Bed dimension: 5 x 150mm and 10 x 300mm
- Bed volume: 3 and 24mL
- Flow velocity: 0.15 to 0.6mL/min.
- Pressure max.: 18 bar (261psi)
- Separation range: 3000 up to 70,000 (globular proteins)
- pH Stability working range: 3 to 12
- Column I.D.: 5 and 10 mm
- Bed height with one adaptor: 108 to 156mm (3mL column)
- Bed height with two adaptors: 135 to 159mm (3mL column)
Specifica
Specifica
| Tampone | Acido acetico 1M, urea 8M, cloridrato di guanidina 6M, isopropanolo 30%, etanolo 70%, NaOH 1M |
| Product Type | Colonna preimpaccata Superdex™ 75 |
| Volume letto | 24 ml |
| Diametro (sistema imperiale) interno | 0.39 in. |
| Diametro (sistema metrico) interno | 10 mm |
| Quantità | Confezioni singole |
| Altezza (sistema imperiale) | 11.81 in. |
| Altezza (sistema metrico) | 300 mm |
| Portata | 0.5 ml/min. |
| Include | Raccordi Valco per sistemi AKTA™, forniti con connettori M6 per sistemi FPLC |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Avvertenza
- Attenzione
- Liquido infiammabile Categoria 3
- H226-Liquido e vapori infiammabili.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P235-Conservare in luogo fresco.
- P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
- MIXTURE LIST-Contiene: ethanol