Learn More
Cytiva Colonne per filtrazione di gel preimpaccate Tricorn™ Superdex™
Codice prodotto. p-4595554 Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Click to view available options
Product Type:
Colonna preimpaccata Superdex™ 200
Colonna preimpaccata Superdex™ 75
Superdex 200 Prepacked Column
Superdex 75 Prepacked Column
Volume letto:
3 mL
24 ml
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10527280
Marca: Cytiva 17517401
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Includes
Valco fittings for AKTAdesign systems and are supplied with M6 connectors for FPLC System.
Use for laboratory-scale separations and intermediate purification based on different sizes of proteins, peptides, and other biomolecules. Cytiva Tricorn™ Superdex™ Prepacked Gel Filtration Columns are perfect for high-resolution applications.
  • Fast gel filtration involving separation based on three molecular weight ranges from 100 to 600000 M
  • Spherical composite of cross-linked agarose and dextran matrix
  • Comes with two different bed heights of 150 and 300mm allowing greater flexibility to suit different analytical needs
  • Available with three different media: Superdex Peptide, Superdex 75, and Superdex 200
Superdex Peptide:
  • Bed dimension: 10 x 300mm
  • Bed volume: 24mL
  • Flow velocity: 0.15 to 0.6mL/min.
  • Pressure max.: 18 bar (261psi)
  • Separation range: 100 to 7000 (peptides)
  • pH Stability working range: 1 to 14
  • Column I.D.: 10mm
  • Bed height with one adaptor:     279 to 309mm
  • Bed height with two adaptors: 245 to 306mm
Superdex 200:
  • Bed dimension: 5 x 150mm and 10 x 300mm
  • Bed volume: 3 and 24mL
  • Flow velocity: 0.15 to 0.6mL/min. and 0.25 to 0.75mL/min.
  • Pressure max.: 15 bar (217psi)
  • Separation range: 10,000 to 600,000 (globular peptides)
  • pH Stability working range: 3 to 12
  • Column I.D.: 5 and 10mm
  • Bed height with one adaptor:     135 to 159mm (3mL column)
  • Bed height with two adaptors: 108 to 156mm (3mL column)
Superdex 75:
  • Bed dimension: 5 x 150mm and 10 x 300mm
  • Bed volume: 3 and 24mL
  • Flow velocity: 0.15 to 0.6mL/min.
  • Pressure max.: 18 bar (261psi)
  • Separation range: 3000 up to 70,000 (globular proteins)
  • pH Stability working range: 3 to 12
  • Column I.D.: 5 and 10 mm
  • Bed height with one adaptor: 108 to 156mm (3mL column)
  • Bed height with two adaptors: 135 to 159mm (3mL column)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tampone Acido acetico 1M, urea 8M, cloridrato di guanidina 6M, isopropanolo 30%, etanolo 70%, NaOH 1M
Product Type Colonna preimpaccata Superdex™ 75
Volume letto 24 ml
Diametro (sistema imperiale) interno 0.39 in.
Diametro (sistema metrico) interno 10 mm
Quantità Confezioni singole
Altezza (sistema imperiale) 11.81 in.
Altezza (sistema metrico) 300 mm
Portata 0.5 ml/min.
Include Raccordi Valco per sistemi AKTA™, forniti con connettori M6 per sistemi FPLC
Materiale Vetro borosilicato
Pressione max 18 bar
Intervallo di pH Da 3 a 12
Dimensione particelle 13μ m
Support Type Composto sferico di agarosio reticolato e destrano
Content And Storage Da 4° a 30 °C
Tipo di colonna Prepacked Gel Filtration Column
Da utilizzare con (applicazione) Separazioni ad alta risoluzione, semipreparative e analitiche di biomolecole
compliance-icons
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P235-Conservare in luogo fresco.
  • P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: ethanol