Learn More
Triethyl borate, 97%, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10783892 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 mL
800 mL
Imballaggio:
AcroSeal™ Glass Bottle
Dimensione della confezione:
100mL
800mL
Codice prodotto. 10783892
Marca: Thermo Scientific Acros 428651000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 150-46-9
Formula molecolare C6H15BO3
Molecular Weight (g/mol) 145.99
Numero MDL MFCD00009073
InChI Key AJSTXXYNEIHPMD-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo triethoxyborane, boron ethoxide, boron triethoxide, triethoxyboron, boric acid, triethyl ester, boric acid triethyl ester, borane, triethoxy, triethylborate, ethyl borate eto 3b, boric acid h3bo3 , triethyl ester
PubChem CID 9009
ChEBI CHEBI:38916
IUPAC Name triethyl borate
SMILES B(OCC)(OCC)OCC
Specifica
Materiale o nome chimico Triethyl borate
Punto di fusione -84.5°C
Densità 0.8580g/mL
Punti di ebollizione 117.0°C to 118.0°C
Punto d'infiammabilità 11°C
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio AcroSeal™ Glass Bottle
Formula lineare (C2H5O)3B
Indice di rifrazione 1.3720 to 1.3740
Quantità 100 mL
Gravità specifica 0.858
Informazioni di solubilità Solubility in water: decomposes
Peso formulazione 145.99
Percent Purity 97%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Triethyl borate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.