Learn More
Triethyl citrate, 99%
Codice prodotto. 11995061 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 g
1 kg
2.5 kg
Imballaggio:
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
1kg
2.50kg
250g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
11995061 2.5 kg Plastic bottle 2.50kg
10075942 250 g Plastic bottle 250g
10137742 1 kg Plastic bottle 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11995061 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 375060025
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 25-11-2026
Aggiungi al carrello
Edge
CAS: 77-93-0 | C12H20O7 | 276.29 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 77-93-0
Formula molecolare C12H20O7
Molecular Weight (g/mol) 276.29
InChI Key DOOTYTYQINUNNV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo triethyl citrate, ethyl citrate, citroflex 2, eudraflex, hydragen cat, citric acid, triethyl ester, triaethylcitrat, triethylcitrate, citric acid triethyl ester, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, triethyl ester
PubChem CID 6506
IUPAC Name triethyl 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate
SMILES CCOC(=O)CC(CC(=O)OCC)(C(=O)OCC)O
Specifica
Materiale o nome chimico Triethyl citrate
Punto di fusione -46.0°C
Densità 1.1360g/mL
Punti di ebollizione 294.0°C
Punto d'infiammabilità 151°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Plastic bottle
Indice di rifrazione 1.4400 to 1.4430
Quantità 2.5 kg
Indice di Merck 15,2325
Gravità specifica 1.136
Informazioni di solubilità Solubility in water: 5.7% (25°C)
Viscosità 35.2 mPa.s (25°C)
Peso formulazione 276.29
Percent Purity 99%
Forma fisica Liquid