Learn More
Triethyl phosphonoacetate, 97%
Codice prodotto. 10684612 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Förpackningsstorlek:
100g
2.50kg
500g
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 10684612
Brand: Thermo Scientific Acros 139705000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
CAS: 867-13-0 | C8H17O5P | 224.19 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
for C-C Bond Formation (Olefination)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 867-13-0
Formula molecolare C8H17O5P
Molecular Weight (g/mol) 224.19
InChI Key GGUBFICZYGKNTD-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo triethyl phosphonoacetate, ethyl 2-diethoxyphosphoryl acetate, ethyl diethoxyphosphoryl acetate, ethyl diethylphosphono acetate, triethyl phosphonoethanoate, diethyl carboethoxymethylphosphonate, diethyl ethoxycarbonylmethanephosphonate, diethylphosphonoacetic acid ethyl ester, diethyl carbethoxymethylphosphonate
PubChem CID 13345
IUPAC Name ethyl 2-diethoxyphosphorylacetate
SMILES CCOC(=O)CP(=O)(OCC)OCC
Specifikationer
Materiale o nome chimico Triethyl phosphonoacetate
Acidità 2mg KOH/g max.
Punto di fusione -24.0°C
Densità 1.1300g/mL
Punti di ebollizione 260.0°C to 262.0°C
Punto d'infiammabilità 105°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare (C2H5O)2P(O)CH2CO2C2H5
Indice di rifrazione 1.4300 to 1.4320
Quantità 500 g
Beilstein 04,I,573
Fieser 01,1216; 06,612; 12,527; 13,255
Gravità specifica 1.13
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble
Peso formulazione 224.19
Percent Purity 97%
Forma fisica Liquid
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Triethyl phosphonoacetate
Signalord
  • Pericolo
Riskkategorier
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Faroangivelser
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Skyddsangivelse
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
RUO – Research Use Only
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.