Learn More
Triethylamine, 99.5%, for analysis
Codice prodotto. p-4228927 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1L
2.50L
Codice prodotto. 10008319
Marca: Thermo Scientific Acros 432280010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 121-44-8 | C6H15N | 101.19 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 121-44-8
Formula molecolare C6H15N
Molecular Weight (g/mol) 101.19
InChI Key ZMANZCXQSJIPKH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo triethylamine, ethanamine, n,n-diethyl, diethylamino ethane, triaethylamin, triethylamin, trietilamina, triethyl amine, n,n,n-triethylamine, net3, diethylaminoethane
PubChem CID 8471
ChEBI CHEBI:35026
IUPAC Name N,N-diethylethanamine
SMILES CCN(CC)CC
Specifica
Materiale o nome chimico Triethylamine
Punto di fusione -115.0°C
Densità 0.7280g/mL
Punti di ebollizione 90.0°C
Punto d'infiammabilità −11°C
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare (C2H5)3N
Indice di rifrazione 1.3990 to 1.4010
Quantità 1 L
Residuo dopo l'evaporazione 0.002% max.
Indice di Merck 15,9831
Gravità specifica 0.728
Informazioni di solubilità Solubility in water: 133g/L (20°C). Other solubilities: miscible with ether, soluble in methanol, ethanol, 2-propanol, acetone, and methylenechloride
Viscosità 0.36 mPa.s (20°C)
Peso formulazione 101.19
Percent Purity ≥99.4%, 0.05% max. (diethylamine), 0.05% max. (ethanol)
Grado Analisi
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Triethylamine
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H311-Tossico per contatto con la pelle.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H331-Tossico se inalato.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Triethylamine