Learn More
Triethylamine, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 mL
2.5 L
Imballaggio:
Amber glass bottle
Plastic Coated Glass bottle
Dimensione della confezione:
2.50L
500mL
Specifica
Specifica
| Punto di fusione | -115°C |
| Colore | Colorless |
| pH | 12.4 |
| Punti di ebollizione | 90°C |
| Imballaggio | Amber glass bottle |
| Quantità | 2.5 L |
| Densità vapore | 3.5 |
| Viscosità | 0.36 mPaS at 20°C |
| Peso formulazione | 101.19g/mol |
| Pressione del vapore | 69mbar at 20°C |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Triethylamine
- Pericolo
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Tossicità acuta Categoria 4
- Tossicità acuta Categoria 3
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H302-Nocivo se ingerito.
- H311-Tossico per contatto con la pelle.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H331-Tossico se inalato.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.