Learn More
Honeywell Fluka™ Triethylammonium Bicarbonate Buffer, Honeywell™ Fluka™
Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 mL
Dimensione della confezione:
500mL
Descrizione
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
Specifica
Specifica
| CAS | 15715-58-9 |
| Colore | Colorless |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Volatile buffer for HPLC |
| pH | 8.4 to 8.6 (at 25°C) |
| Forma fisica | Liquid |
| Quantità | 500 mL |
| Imballaggio | Glass Bottle |
| Molecular Weight (g/mol) | 163.217 |