Learn More
Honeywell Fluka™ Triethylammonium Formate Solution, Honeywell™
Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
Dimensione della confezione:
100mL
500mL
Descrizione
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
Specifica
Specifica
| CAS | 585-29-5 |
| Colore | Colorless |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Volatile buffer for HPLC |
| pH | 5.9 to 6.1 (at 25°C) |
| Forma fisica | Liquid |
| Quantità | 500 mL |
| Imballaggio | Plastic Bottle |
| Molecular Weight (g/mol) | 147.218 |