Learn More
Triethyloxonium tetrafluoroborate, 1M solution in methylene chloride
Codice prodotto. 11905811 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 mL
100 mL
500 mL
Dimensione della confezione:
100mL
25mL
500mL
Codice prodotto. 11905811
Marca: Thermo Scientific Acros 175115000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 368-39-8 | C6H15BF4O | 189.99 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Alkylation reagent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Triethyloxonium tetrafluoroborate
Nota nome 1M Solution in Methylene Chloride
CAS 368-39-8, 75-09-2
Formula molecolare C6H15BF4O
Formula lineare (C2H5)3OBF4
Numero MDL MFCD00044423
Fieser 01,1210; 02,430; 03,303; 04,527; 05,691; 06,611; 07,386; 08,500; 09,482; 10,417; 15,337
Densità 1.3280g/mL
Sinonimo triethyloxonium tetrafluoroborate, triethyloxonium fluoroborate, triethyloxonium fluoborate, triethyloxonium borofluoride, triethoxonium fluoroborate, meerwein's reagent, triethyloxidanium tetrafluoroborate, unii-z0b19dd36j, triethyloxonium tetraflouroborate, boron tetrafluoride triethyl oxonium
Informazioni di solubilità Solubility in water: reacts.
InChI Key IYDQMLLDOVRSJJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES F[B-](F)(F)F.CC[O+](CC)CC
IUPAC Name tetrafluoroboranuide; triethyloxidanium
Molecular Weight (g/mol) 189.99
PubChem CID 2723982
Peso formulazione 189.99
Gravità specifica 1.328
Quantità 500 mL
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Triethyloxonium tetrafluoroborate, 1M solution in methylene chloride
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • cancerogenicità Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • EUH014-Reagisce violentemente con l'acqua.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.