Learn More
Triethylsilane, 98+%
Codice prodotto. p-7080687
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
250 g
Dimensione della confezione:
10g
250g
50g
Codice prodotto. 11484083
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A10320.09
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 617-86-7 | C6H15Si | 115.271 g/mol
Triethylsilane is used for the hydrosilation of olefins to prepare alkyl silanes. It acts as a reducing agent in the reduction of 2-chromanols, since it has an active hydride. It acts as a catalyst for redox initiated cationic polymerization, regioselective reductive coupling of enones and allenes, and Beckmann rearrangement of cyclododecanone oxime. It is associated with trifluoroacetic acid and involved in the selective reduction of alkenes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Triethylsilane is used for the hydrosilation of olefins to prepare alkyl silanes. It acts as a reducing agent in the reduction of 2-chromanols, since it has an active hydride. It acts as a catalyst for redox initiated cationic polymerization, regioselective reductive coupling of enones and allenes, and Beckmann rearrangement of cyclododecanone oxime. It is associated with trifluoroacetic acid and involved in the selective reduction of alkenes.
Solubility
Miscible with water.
Notes
Incompatible with strong acids, water and bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 617-86-7
Formula molecolare C6H15Si
Molecular Weight (g/mol) 115.271
Numero MDL MFCD00009018
InChI Key QXTIBZLKQPJVII-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo triethylsilane, hydride, silane, triethyl, triethylhydrosilane, triethylsilyl, silane e3h, c6h16si, triethylsilyl radical, silane, triethyl-,, triethylsilane tes
PubChem CID 6327258
IUPAC Name triethylsilicon
SMILES CC[Si](CC)CC
Specifica
Punti di ebollizione 107°C to 108°C
Materiale o nome chimico Triethylsilane
Punto di fusione -157°C
Quantità 10 g
Formula lineare (CH3CH2)3SiH
Numero UN UN1993
Beilstein 1098278
Punto d'infiammabilità −6°C (21°F)
Informazioni di solubilità Miscible with water.
Peso formulazione 116.28
Percent Purity ≥98%
Indice di rifrazione 1.412
Sensibilità Moisture sensitive
Densità 0.728
compliance-icons compliance-icons
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • Liquido infiammabile Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P403+P233-Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.