Learn More
Triethylsilane, 99%
Codice prodotto. 10318590 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
5g
Codice prodotto. 10318590
Marca: Thermo Scientific Acros 212921000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 617-86-7 | C6H16Si | 116.28 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reagente di riduzione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 617-86-7
Formula molecolare C6H16Si
Molecular Weight (g/mol) 116.28
InChI Key QXTIBZLKQPJVII-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo triethylsilane, hydride, silane, triethyl, triethylhydrosilane, triethylsilyl, silane e3h, c6h16si, triethylsilyl radical, silane, triethyl-,, triethylsilane tes
PubChem CID 6327258
IUPAC Name triethylsilicon
SMILES CC[Si](CC)CC
Specifica
Punti di ebollizione 107.0°C to 108.0°C
Materiale o nome chimico Triethylsilane
Colore Colorless
Forma fisica Liquid
Quantità 100 g
Intervallo percentuale saggio 99%
Formula lineare (C2H5)3SiH
Beilstein 04,625
Fieser 01,1218; 02,433; 03,304; 04,530; 05,694; 12,482; 13,340; 14,322; 15,338; 16,356; 17,367
Punto d'infiammabilità −3°C
Indice di Merck 15,9841
Informazioni di solubilità Solubility in water: decomposes
Peso formulazione 116.28
Percent Purity 99%
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Glass bottle
Indice di rifrazione 1.4100 to 1.4120
Gravità specifica 0.72
Densità 0.7200g/mL
Categoria di pericolo
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
Indicazioni di pericolo
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P403+P233-Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.