Learn More
Triethyltin chloride, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11334527
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
Codice prodotto. 11334527
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 039601.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
It is used in the synthesis of some tin alkyls and also in the preparation of organolithium compounds by the transmetalation reaction.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 994-31-0
Formula molecolare C6H17ClSn
Molecular Weight (g/mol) 243.36
Numero MDL MFCD00040414
InChI Key PFMCXCNQGDRWRV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo triethyltin chloride, stannane, chlorotriethyl, chlorotriethyltin, triethylchlorotin, triethylchlorostannane, triethylstannyl chloride, tin, triethyl-, chloride, triethyltin chloride c2h5 3sncl, triethylstannium chloride, triaethylzinnchlorid
PubChem CID 13820
IUPAC Name chloro(triethyl)stannane
SMILES Cl.CC[SnH](CC)CC
Specifica
Materiale o nome chimico Triethyltin chloride
Densità 1.429g/mL
Punti di ebollizione 206°C
Odore Unpleasant
Quantità 5 g
Numero UN UN2788
Sensibilità Moisture Sensitive
Peso formulazione 241.33
Forma fisica Liquid