Learn More
Trifluoroacetic acid, 98%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 17361620 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
1 kg
2.5 kg
Dimensione della confezione:
100g
1kg
2.50kg
25g
500g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
17361620 1 kg 1kg
17342551 25 g 25g
17352551 100 g 100g
17362551 500 g 500g
17332551 2.5 kg 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 17361620 Fornitore Thermo Scientific N. del fornitore 471670010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Identificatori chimici
CAS 76-05-1
Formula molecolare C2HF3O2
Molecular Weight (g/mol) 114.02
Numero MDL MFCD00004169
InChI Key DTQVDTLACAAQTR-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo TFA
IUPAC Name trifluoroacetic acid
SMILES OC(=O)C(F)(F)F
Specifica
Materiale o nome chimico Trifluoroacetic acid
Punto di fusione -15°C
Punti di ebollizione 72°C (760 mmHg)
Aspetto Colorless to light yellow clear liquid
Formula lineare CF3CO2H
Numero UN 2699
Informazioni di solubilità Miscible in water, miscible with ether, acetone, ethanol, benzene, CCl4, hexane, methanol, xylene
Concentrazione 97.5% to 102.5%
Peso formulazione 114.02
Percent Purity 98%
Grado Pure
Densità 1.535
Quantità 1 kg
Spettro a infrarossi Conforms to structure
Imballaggio Glass Bottle
Forma fisica Liquid
Indice di rifrazione 1.3
Sensibilità Hygroscopic
Pressione del vapore 107 mbar (25°C)
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Trifluoroacetic acid
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P321-Trattamento specifico (vedere su questa etichetta).
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Trifluoroacetic acid