Learn More
Trifluoroacetic acid, 99.5+%
Codice prodotto. 11388277
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2.5 kg
Dimensione della confezione:
100g
2.50kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11388277 2.5 kg 2.50kg
11378277 100 g 100g
11368277 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 11388277 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 031771.A4
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 15-12-2026
Aggiungi al carrello
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
CAS: 76-05-1 | C2HF3O2 | 114.02 g/mol
The combination of properties like solubility in most of the solvents, volatility, catalytic property and strong acidity with non-oxidizing nature makes it a widely used reagent in an organic synthesis. Trifluoroacetic acid is an important building block in the synthesis of pharmaceuticals, agrochemicals and ceramic compounds. It is a precursor to many fluorinated compounds, and widely used in peptide synthesis and other organic transformations involving deprotection of t-BOC group. It finds use as an ion pairing agent in liquid chromatography, as a solvent in NMR spectroscopy and as a calibrant in mass spectrometry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 76-05-1
Formula molecolare C2HF3O2
Molecular Weight (g/mol) 114.02
Numero MDL MFCD00004169
InChI Key DTQVDTLACAAQTR-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo trifluoroacetic acid, perfluoroacetic acid, trifluoroethanoic acid, trifluoroacetic acid, acetic acid, trifluoro, trifluoroaceticacid, cf3cooh, trifluoro acetic acid, trifluoro-acetic acid, kyselina trifluoroctova
PubChem CID 6422
ChEBI CHEBI:45892
IUPAC Name trifluoroacetic acid
SMILES OC(=O)C(F)(F)F
Specifica
Materiale o nome chimico Trifluoroacetic acid
Punto di fusione -15°C
Punti di ebollizione 72°C to 73°C
Colore Colorless
Densità 1.480 g/mL
Quantità 2.5 kg
Odore Pungent
Forma fisica Liquid
Indice di rifrazione 1.284
Intervallo percentuale saggio >99.5%
Sensibilità Hygroscopic
Formula lineare CF3CO2H
Numero UN UN2699
Beilstein 742035
Indice di Merck 14,9681
Informazioni di solubilità Miscible with water,ether,acetone,ethanol,benzene,hexane and carbon tetrachloride.
Peso formulazione 114.02
Percent Purity ≥99.5%