Learn More
Trifluoroacetic Acid, 99+%, for HPLC, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 10112740 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mL
100 mL
Dimensione della confezione:
100mL
25mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10112740 25 mL 25mL
10294110 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10112740 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. T/3258/04
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    69.45€
    55.90€ / 25mL
    Risparmia 13.55€
    19% Sconto
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
C2HF3O2, CAS Number-76-05-1, acetic acid, trifluoro, cf3cooh, kyselina trifluoroctova, perfluoroacetic acid, trifluoroacetic acid, trifluoroaceticacid, trifluoro acetic acid, trifluoro-acetic acid, trifluoroacetic acid, trifluoroethanoic acid, 100mL, 72 deg.C, CHEBI:45892, Colorless, 114.02g/mol | CAS: 76-05-1 | C2HF3O2 | 114.02 g/mol
C2HF3O2, CAS Number-76-05-1, acetic acid, trifluoro, cf3cooh, kyselina trifluoroctova, perfluoroacetic acid, trifluoroacetic acid, trifluoroaceticacid, trifluoro acetic acid, trifluoro-acetic acid, trifluoroacetic acid, trifluoroethanoic acid, 100mL, 72 deg.C, CHEBI:45892, Colorless, 114.02g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 76-05-1
Formula molecolare C2HF3O2
Molecular Weight (g/mol) 114.02
Numero MDL MFCD00004169
InChI Key DTQVDTLACAAQTR-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo trifluoroacetic acid, perfluoroacetic acid, trifluoroethanoic acid, trifluoroacetic acid, acetic acid, trifluoro, trifluoroaceticacid, cf3cooh, trifluoro acetic acid, trifluoro-acetic acid, kyselina trifluoroctova
PubChem CID 6422
ChEBI CHEBI:45892
SMILES OC(=O)C(F)(F)F
Spezifikation
pH 0.45
Punto di fusione -15°C
Punti di ebollizione 72°C
Colore Colorless
Quantità 25 mL
Imballaggio Plastic Coated Glass bottle
Forma fisica Liquid
Densità vapore 3.9
Pressione del vapore 107mbar 25
IUPAC Name trifluoroacetic acid
Peso formulazione 114.02g/mol
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Trifluoroacetic acid
Signalwort
  • Pericolo
Gefahrenkategorie
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
Gefahrenhinweis
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Sicherheitshinweis
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema