Learn More
Trifluoroacetic acid, 99+%, for HPLC
Codice prodotto. 13448588 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
Imballaggio:
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
100mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
13448588 500 mL Glass Bottle 500mL
11904951 100 mL Glass Bottle 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 13448588 Fornitore Thermo Scientific N. del fornitore 432295000
Black Friday Starts Here
Usa il codice promozionale 27984
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 76-05-1, C2HF3O2, 114.02 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Per HPLC
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 76-05-1
Formula molecolare C2HF3O2
Molecular Weight (g/mol) 114.02
Numero MDL MFCD00004169
InChI Key DTQVDTLACAAQTR-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo trifluoroacetic acid, perfluoroacetic acid, trifluoroethanoic acid, trifluoroacetic acid, acetic acid, trifluoro, trifluoroaceticacid, cf3cooh, trifluoro acetic acid, trifluoro-acetic acid, kyselina trifluoroctova
PubChem CID 6422
ChEBI CHEBI:45892
IUPAC Name trifluoroacetic acid
SMILES OC(=O)C(F)(F)F
Specifica
Absorbance 0.03 max. at 300 nm, 0.03 max. at 320 nm, 0.04 max. at 290 nm, 0.05 max. at 280 nm, 0.1 max. at 270nm, 1 max. at 260 nm
Materiale o nome chimico Trifluoroacetic Acid
Nota nome For HPLC
Punto di fusione -15.0°C
Punti di ebollizione 72.0°C
Densità 1.5350 g/mL
Quantità 500 mL
Spettro a infrarossi Conforms to Ref
Imballaggio Glass Bottle
Forma fisica Liquid
Indice di rifrazione 1.3
Residuo dopo l'evaporazione 5 ppm max.
Intervallo percentuale saggio 99+%
Gravità specifica 1.535
Formula lineare CF3CO2H
Numero UN 2699
Pressione del vapore 107 mbar at 25°C
Beilstein 02,IV,458
Green Features ACT Ecolabel (Silver)
Fieser 09,483; 17,340; 16,83; 15,338; 14,322; 12,529; 10,418; 07,388; 06,613; 05,695; 04,530; 03,305; 02,433; 01,1219; 08,503; 11,557
Indice di Merck 159847
Informazioni di solubilità Solubility in water: miscible. Other solubilities: miscible with ether,acetone,ethanol,benzene,,ccl4,hexane,methanol,xylene and hexane
Peso formulazione 114.02
Percent Purity 99+%
Grado HPLC
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Trifluoroacetic acid
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
Consigli di prudenza
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.