Learn More
Trifluoroacetic acid, 99+%, for spectroscopy
Codice prodotto. 11934951 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
100mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
11934951 100 mL Glass bottle 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11934951 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 434161000
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 76-05-1 | C2HF3O2 | 114.02 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
For UV/VIS spectroscopy
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Absorbance 0.03 max. at 300 nm, 0.03 max. at 320 nm, 0.04 max. at 290 nm, 0.05 max. at 280 nm, 0.1 max. at 270nm, 1 max. at 260 nm
Materiale o nome chimico Trifluoroacetic acid
Nota nome For Spectroscopy
CAS 76-05-1
Punto di fusione -15.0°C
Punti di ebollizione 72.0°C
Colore Colorless
Densità 1.5350 g/mL
Quantità 100 mL
Imballaggio Glass bottle
Forma fisica Liquid
Indice di rifrazione 1.3
Residuo dopo l'evaporazione 0.005% max.
Formula molecolare C2HF3O2
Gravità specifica 1.535
Formula lineare CF3CO2H
Numero MDL MFCD00004169
Beilstein 02,IV,458
Fieser 10,418; 01,1219; 17,340; 16,83; 15,338; 14,322; 12,529; 11,557; 09,483; 08,503; 07,388; 06,613; 05,695; 04,530; 02,433; 03,305
Indice di Merck 159847
Sinonimo trifluoroacetic acid, perfluoroacetic acid, trifluoroethanoic acid, trifluoroacetic acid, acetic acid, trifluoro, trifluoroaceticacid, cf3cooh, trifluoro acetic acid, trifluoro-acetic acid, kyselina trifluoroctova
Informazioni di solubilità Solubility in water: miscible. Other solubilities: miscible with ether,acetone,ethanol,benzene,,ccl4,hexane,methanol,xylene and hexane
InChI Key DTQVDTLACAAQTR-UHFFFAOYSA-N
SMILES OC(=O)C(F)(F)F
IUPAC Name trifluoroacetic acid
Molecular Weight (g/mol) 114.02
PubChem CID 6422
ChEBI CHEBI:45892
Peso formulazione 114.02
Percent Purity 99+%
Grado Spectroscopy
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Trifluoroacetic acid
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
Consigli di prudenza
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.