Learn More
Trifluoroacetic acid-d, for NMR, 99.5 atom % D
Codice prodotto. 10389030 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
10 mL
25 mL
100 mL
Imballaggio:
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
100mL
10mL
25mL
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 10389030
Marca: Thermo Scientific Acros 325311000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
CAS: 599-00-8 | C2HF3O2 | 115.029 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
For NMR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 599-00-8
Formula molecolare C2HF3O2
Molecular Weight (g/mol) 115.029
Numero MDL MFCD00044563
InChI Key DTQVDTLACAAQTR-DYCDLGHISA-N
PubChem CID 71502
IUPAC Name deuterio 2,2,2-trifluoroacetate
SMILES C(=O)(C(F)(F)F)O
Specifica
Materiale o nome chimico Trifluoroacetic acid-d
Forma fisica Liquid
Colore Colorless
Nota nome 99.5 atom % D, for NMR
Densità 1.5000g/mL
Deuterio (D) 99.4% min.
Imballaggio Glass Bottle
Acqua 0.05% max. (Coulometric)
Quantità 100 mL
Punto di fusione -15.0°C
Punti di ebollizione 75.0°C
Formula lineare CF3CO2D
Sinonimo trifluoroacetic acid-d, deuterotrifluoroacetic acid, acetic acid-d, trifluoro, acetic acid-d,2,2,2-trifluoro, acetic acid-d, 2,2,2-trifluoro, trifluoroacetic acid-d tfa-d, trifluoroacetic acid-d, 99.5 atom % d, tfa-d, cf3cood, trifluoroacetic 2h acid
Peso formulazione 115.03
Grado NMR
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Trifluoroacetic acid-d
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.