Learn More
Trifluoroacetic acid, Fluka™
Codice prodotto. 15698350 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
10 x 1 mL
Imballaggio:
Ampoule
Grado:
HPLC
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Codice prodotto. 15698350
Marca: Honeywell-Fluka 30203110X1ML
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Attualmente non disponibile: Non abbiamo informazioni su quando questo prodotto sarà disponibile.
Visualizzare prodotti alternativi
Chromasolv™, for HPLC, ≥99.0%
  • For HPLC and organic synthesis
  • High-purity, multipurpose solvents
  • High lot-to-lot consistency
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Trifluoroacetic acid
pH Acidic
CAS 76-05-1
Punto di fusione -15°C
Punti di ebollizione 72°C (1.013 hPa)
Colore Colorless
Formula molecolare C2HF3O2
Numero MDL MFCD00004169
Sinonimo TFA
InChI Key DTQVDTLACAAQTR-UHFFFAOYSA-N
SMILES OC(=O)C(F)(F)F
IUPAC Name trifluoroacetic acid
Molecular Weight (g/mol) 114.02
Percent Purity 99%
Grado HPLC
Quantità 10 x 1 mL
Imballaggio Ampoule
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Trifluoroacetic acid
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
Indicazioni di pericolo
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P284-¢Quando la ventilazione del locale è insufficiente! indossare un apparecchio di protezione respiratoria.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: trifluoroacetic acid