Learn More
Trifluoroacetic Acid, LC-MS Ultra, Solstice
Codice prodotto. 15668310 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mL
2 mL
50 mL
Imballaggio:
Ampoule
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1mL
2mL
50mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
15668310 2 mL Ampoule 2mL
15658310 1 mL Ampoule 1mL
15661400 50 mL Glass Bottle 50mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15668310 Fornitore Chromasolv N. del fornitore 142642ML
 Articolo soggetto a restrizioni
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Attualmente non disponibile: Non abbiamo informazioni su quando questo prodotto sarà disponibile.
Visualizzare prodotti alternativi
LC-MS Ultra, Eluent additive for UHPLC-MS
  • Per le applicazioni LC-MS e UHPLC più complesse
  • Testato per idoneità UHPLC-MS
  • Massima purezza del solvente per bassi limiti di rilevamento
  • Rumore linea di base MS estremamente basso
  • Riproducibilità esemplare tra lotti
  • Bassi livelli di metalli in tracce
  • Confezionato in flaconi di vetro borosilicato trasparente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 76-05-1
Formula molecolare C2HF3O2
Molecular Weight (g/mol) 114.02
Numero MDL MFCD00004169
InChI Key DTQVDTLACAAQTR-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo trifluoroacetic acid, perfluoroacetic acid, trifluoroethanoic acid, trifluoroacetic acid, acetic acid, trifluoro, trifluoroaceticacid, cf3cooh, trifluoro acetic acid, trifluoro-acetic acid, kyselina trifluoroctova
PubChem CID 6422
ChEBI CHEBI:45892
SMILES OC(=O)C(F)(F)F
Specifica
Materiale o nome chimico Trifluoroacetic Acid
Punto di fusione -15°C
Punti di ebollizione 72°C
Colore Colorless
Formula lineare CF3COOH
Numero UN UN2699
Beilstein 742035
Informazioni di solubilità Soluble in water
IUPAC Name trifluoroacetic acid
Peso formulazione 114.02g/mol
Grado LC-MS Ultra
Densità 1.489g/mL at 20°C
Quantità 2 mL
Punto d'infiammabilità >100°C (>212°F)
Imballaggio Ampoule
Forma fisica Liquid
Indice di rifrazione n20/D 1.3(lit.)
Densità vapore 3.9 (vs air)
Pressione del vapore 97.5mmHg (20°C)