Learn More
Trifluoroacetic Acid, Optima™ LC/MS Grade, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 10125637 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.5 mL
1 mL
2 mL
10 mL
50 mL
Imballaggio:
Amber Glass
Ampule
Ampules
Dimensione della confezione:
0.50mL
10mL
1mL
2mL
50mL
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10125637 10 mL Ampules 10mL
10155347 0.5 mL Ampule 0.50mL
10266617 1 mL Ampule 1mL
10378747 2 mL Ampule 2mL
10723857 50 mL Amber Glass 50mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 10125637 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore A11610X1AMP
Follow the Workflow - Explore the Savings
Usa il codice promozionale 27967
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Aggiungi al carrello
Trifluoroacetic Acid, >-99.5%, C2HF3O2, CAS Number-76-05-1, trifluoroethanoic acid, trifluoroacetic acid, cf3cooh, acetic acid, trifluoro, trifluoro-acetic acid, perfluoroacetic acid, kyselina trifluoroctova, trifluoro acetic acid, trifluoroacetic acid, trifluoroaceticacid, 50mL
Trifluoroacetic Acid, >-99.5%, C2HF3O2, CAS Number-76-05-1, trifluoroethanoic acid, trifluoroacetic acid, cf3cooh, acetic acid, trifluoro, trifluoro-acetic acid, perfluoroacetic acid, kyselina trifluoroctova, trifluoro acetic acid, trifluoroacetic acid, trifluoroaceticacid, 50mL
  • Ideal high purity mobile phase additive for LC/MS and UHPLC-UV applications
  • Evaluated for metal impurities at ppb concentrations for minimal metal mass adduct formation
  • Screened for UV-absorbing contaminants to reduce interferences and for smoother baselines
  • TFA is a common mobile phase additive that can function as an ion pair reagent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 76-05-1
Formula molecolare C2HF3O2
Molecular Weight (g/mol) 114.02
Numero MDL MFCD00004169
InChI Key DTQVDTLACAAQTR-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo trifluoroacetic acid, perfluoroacetic acid, trifluoroethanoic acid, trifluoroacetic acid, acetic acid, trifluoro, trifluoroaceticacid, cf3cooh, trifluoro acetic acid, trifluoro-acetic acid, kyselina trifluoroctova
PubChem CID 6422
ChEBI CHEBI:45892
IUPAC Name trifluoroacetic acid
SMILES OC(=O)C(F)(F)F
Specifica
Absorbance 0.003 AU max. at 254nm, 0.03 AU max. at 300nm, 0.06 AU max. at 230nm, 0.06 AU max. at 275nm, 0.18 AU max. at 220nm, 0.55 AU max. at 210nm
Materiale o nome chimico Trifluoroacetic Acid
pH 0.45
Punto di fusione -15°C
Punti di ebollizione 72°C
Colore Colorless
Densità 1.535g/cm³
Quantità 10 mL
Imballaggio Ampules
Forma fisica Liquid
Residuo dopo l'evaporazione 1ppm max.
Intervallo percentuale saggio ≥99.5 %
Formula lineare CF3COOH
Densità vapore 3.9
Pressione del vapore 107mbar 25
Indice di Merck 15, 9847
Peso formulazione 114.02
Percent Purity ≥99.5%
Grado OPTIMA™ LC-MS
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • TRIFLUOROACETIC ACID
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
Indicazioni di pericolo
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.