Learn More
Trifluoroacetic Acid, Optima™ LC/MS Grade, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 10266617 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.5 mL
1 mL
2 mL
10 mL
50 mL
Imballaggio:
Amber Glass
Ampule
Ampules
Dimensione della confezione:
0.50mL
10mL
1mL
2mL
50mL
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10266617 1 mL Ampule 1mL
10155347 0.5 mL Ampule 0.50mL
10378747 2 mL Ampule 2mL
10125637 10 mL Ampules 10mL
10723857 50 mL Amber Glass 50mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 10266617 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore A1161AMP
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Trifluoroacetic Acid, >-99.5%, C2HF3O2, CAS Number-76-05-1, trifluoroethanoic acid, trifluoroacetic acid, cf3cooh, acetic acid, trifluoro, trifluoro-acetic acid, perfluoroacetic acid, kyselina trifluoroctova, trifluoro acetic acid, trifluoroacetic acid, trifluoroaceticacid, 50mL
Trifluoroacetic Acid, >-99.5%, C2HF3O2, CAS Number-76-05-1, trifluoroethanoic acid, trifluoroacetic acid, cf3cooh, acetic acid, trifluoro, trifluoro-acetic acid, perfluoroacetic acid, kyselina trifluoroctova, trifluoro acetic acid, trifluoroacetic acid, trifluoroaceticacid, 50mL
  • Ideal high purity mobile phase additive for LC/MS and UHPLC-UV applications
  • Evaluated for metal impurities at ppb concentrations for minimal metal mass adduct formation
  • Screened for UV-absorbing contaminants to reduce interferences and for smoother baselines
  • TFA is a common mobile phase additive that can function as an ion pair reagent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 76-05-1
Formula molecolare C2HF3O2
Molecular Weight (g/mol) 114.02
Numero MDL MFCD00004169
InChI Key DTQVDTLACAAQTR-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo trifluoroacetic acid, perfluoroacetic acid, trifluoroethanoic acid, trifluoroacetic acid, acetic acid, trifluoro, trifluoroaceticacid, cf3cooh, trifluoro acetic acid, trifluoro-acetic acid, kyselina trifluoroctova
PubChem CID 6422
ChEBI CHEBI:45892
IUPAC Name trifluoroacetic acid
SMILES OC(=O)C(F)(F)F
Specifica
Absorbance 0.003 AU max. at 254nm, 0.03 AU max. at 300nm, 0.06 AU max. at 230nm, 0.06 AU max. at 275nm, 0.18 AU max. at 220nm, 0.55 AU max. at 210nm
Materiale o nome chimico Trifluoroacetic Acid
pH 0.45
Punto di fusione -15°C
Punti di ebollizione 72°C
Colore Colorless
Intervallo percentuale saggio ≥99.5 %
Formula lineare CF3COOH
Indice di Merck 15, 9847
Peso formulazione 114.02
Percent Purity ≥99.5%
Grado OPTIMA™ LC-MS
Densità 1.535g/cm³
Quantità 1 mL
Imballaggio Ampule
Forma fisica Liquid
Residuo dopo l'evaporazione 1ppm max.
Densità vapore 3.9
Pressione del vapore 107mbar 25
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • TRIFLUOROACETIC ACID
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
Indicazioni di pericolo
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.