Learn More
Trifluoroacetic Acid (Peptide Synthesis Grade), Fisher BioReagents™
Codice prodotto. 10224733
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mL
Imballaggio:
Amber Glass
Dimensione della confezione:
500mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10224733 500 mL Amber Glass 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10224733 Fornitore Fisher BioReagents N. del fornitore BP618500
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 26-11-2026
Aggiungi al carrello
For peptide synthesis and sequencing protocols
Trifluoroacetic acid is used in peptide sythesis and sequencing protocols.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Absorbance 0.06 max. at 275nm, 0.03 max. at 300nm
Materiale o nome chimico Trifluoroacetic Acid
pH 0.45
CAS 76-05-1
Punto di fusione -15°C
Punti di ebollizione 72°C
Colore Colorless
Densità 1.535g/cm³
Quantità 500 mL
Imballaggio Amber Glass
Forma fisica Liquid
Intervallo percentuale saggio ≥99.5 %
Formula molecolare C2HF3O2
Formula lineare CF3COOH
Numero MDL MFCD00004169
Pressione del vapore 107mbar at 25°C
Indice di Merck 15, 9847
Sinonimo trifluoroacetic acid, perfluoroacetic acid, trifluoroethanoic acid, trifluoroacetic acid, acetic acid, trifluoro, trifluoroaceticacid, cf3cooh, trifluoro acetic acid, trifluoro-acetic acid, kyselina trifluoroctova
InChI Key DTQVDTLACAAQTR-UHFFFAOYSA-N
SMILES OC(=O)C(F)(F)F
IUPAC Name trifluoroacetic acid
Molecular Weight (g/mol) 114.02
PubChem CID 6422
ChEBI CHEBI:45892
Peso formulazione 114.02
Percent Purity ≥99.5%
Grado Peptide Synthesis
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Trifluoroacetic acid
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
Consigli di prudenza
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.