Learn More
Trifluoroacetic acid, silver salt, 98%
Codice prodotto. 10041550 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
25g
5g
Codice prodotto. 10041550
Marca: Thermo Scientific Acros undefined
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 2966-50-9 | C2AgF3O2 | 220.89 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2966-50-9
Formula molecolare C2AgF3O2
Molecular Weight (g/mol) 220.89
Numero MDL MFCD00013199
InChI Key KZJPVUDYAMEDRM-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo silver trifluoroacetate, silver 1+ trifluoroacetate, silver i 2,2,2-trifluoroacetate, silver mono trifluoroacetate, trifluoroacetic acid silver salt, silver 1+ ion trifluoroacetate, acetic acid, trifluoro-, silver 1+ salt, silver i trifluoroacetate, trifluoroacetic acid, silver salt, trifluoroacetic acid, silver 1+ salt
PubChem CID 76299
IUPAC Name silver;2,2,2-trifluoroacetate
SMILES C(=O)(C(F)(F)F)[O-].[Ag+]
Specifica
Materiale o nome chimico Trifluoroacetic acid, silver salt
Nota nome 0.98
Punto di fusione 257.0°C to 260.0°C
Colore Beige to Gray
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 0.98
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CF3CO2Ag
Quantità 5 g
Fieser 01,1018; 07,323; 08,444; 11,471; 16,301; 17,154
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble
Peso formulazione 220.89
Percent Purity 0.98
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Trifluoroacetic acid, silver salt
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.