Learn More
Trifluoroacetic Acid, Thermo Scientific
Codice prodotto. p-200109917 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 mL
2 mL
5 mL
50 mL
10 x 1 mL
Dimensione della confezione:
1mL
2mL
50mL
5mL
Codice prodotto. 30280970
Marca: Thermo Scientific T001160001
Richiesta di formato massivo o personalizzato
  • Ideal high purity mobile phase additive for LC/MS and UHPLC-UV applications
  • Evaluated for metal impurities at ppb concentrations for minimal metal mass adduct formation
  • Screened for UV-absorbing contaminants to reduce interferences and for smoother baselines
  • TFA is a common mobile phase additive that can function as an ion pair reagent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Nome elemento Trifluoroacetic Acid (TFA)
Forma Liquid
Reagent Type Ion Pairing Reagent
Quantità 1 mL
Formulazione 99.5% TFA
Da utilizzare con LC/MS