Learn More
Trifluoromethanesulfonic anhydride, 98+%
Codice prodotto. 10071571 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 mL
50 mL
250 mL
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1mL
250mL
50mL
Codice prodotto. 10071571
Marca: Thermo Scientific Acros 175060010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Trifluoromethanesulfonic anhydride, 98+%, Quantity: 250mL, Packaging: Glass bottle, Boiling Point: 80.0 deg.C, Colorless to Brown, Molecular Weight: 282.13, Percent Purity: 98+%, Assay Percent Range: 98+%, Beilstein: 03, IV, 35, CAS: 358-23-6, ChEBI: CHEBI:48509, Density: 1.7000g/mL | CAS: 358-23-6 | C2F6O5S2 | 282.13 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Alkylation reagent, Coupling reagent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 358-23-6
Numero MDL MFCD00000408
InChI Key WJKHJLXJJJATHN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo trifluoromethanesulfonic anhydride, triflic anhydride, trifluoromethanesulphonic anhydride, trifluoromethanesulfonic acid anhydride, methanesulfonic acid, trifluoro-, anhydride, trifluoromethanesulphonic acid anhydride, unii-8w034lhg1u, tf2o, trifluoromethane sulfonyl trifluoromethanesulfonate, trifluoromethane sulfonic anhydride
PubChem CID 67749
ChEBI CHEBI:48509
IUPAC Name trifluoromethylsulfonyl trifluoromethanesulfonate
SMILES C(F)(F)(F)S(=O)(=O)OS(=O)(=O)C(F)(F)F
Specifica
Materiale o nome chimico Trifluoromethanesulfonic anhydride
Colore Colorless to Brown
Densità 1.7000g/mL
Punti di ebollizione 80.0°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98+%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C2F6O5S2
Formula lineare (CF3SO2)2O
Indice di rifrazione 1.3200 to 1.3230
Quantità 1 mL
Beilstein 03, IV, 35
Fieser 04,533; 05,702; 06,618; 07,390; 10,419; 11,560; 12,532; 14,324; 15,339; 16,357; 17,156
Indice di Merck 15, 9850
Gravità specifica 1.7
Informazioni di solubilità Solubility in water: reacts viontly with water
Molecular Weight (g/mol) 282.13
Peso formulazione 282.13
Percent Purity 98+%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Trifluoromethanesulfonic anhydride
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
  • EUH014-Reagisce violentemente con l'acqua.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.