Learn More
Trifluoromethanesulfonyl chloride, 99%
Codice prodotto. 10265940 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
Codice prodotto. 10265940
Marca: Thermo Scientific Acros 173050050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 421-83-0 | CClF3O2S | 168.51 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 421-83-0
Formula molecolare CClF3O2S
Molecular Weight (g/mol) 168.51
Numero MDL MFCD00007451
InChI Key GRGCWBWNLSTIEN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo trifluoromethanesulphonyl chloride, triflyl chloride, methanesulfonyl chloride, trifluoro, trifluoromethanesulfonylchloride, trifluoro-methanesulfonyl chloride, methanesulfonylchloride, trifluoro, trifluoromethylsulfonyl chloride, triflic chloride, pfc-msc, cf3so2cl
PubChem CID 79000
IUPAC Name trifluoromethanesulfonyl chloride
SMILES FC(F)(F)S(Cl)(=O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Trifluoromethanesulfonyl chloride
Colore Colorless
Densità 1.5800g/mL
Punti di ebollizione 29.0°C to 32.0°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CF3SO2Cl
Indice di rifrazione 1.3330 to 1.3350
Quantità 5 g
Beilstein 03,IV,35
Fieser 09,485
Gravità specifica 1.58
Informazioni di solubilità Solubility in water: reacts
Peso formulazione 168.52
Percent Purity 99%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Trifluoromethanesulfonyl chloride
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Trifluoromethanesulphonyl chloride