Learn More
(Trifluoromethyl)trimethylsilane, 99%
Codice prodotto. 10519453 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 mL
5 mL
25 mL
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1mL
25mL
5mL
Codice prodotto. 10519453
Marca: Thermo Scientific Acros 279720250
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 81290-20-2 | C5H11F3Si | 156.22 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 81290-20-2
Formula molecolare C5H11F3Si
Molecular Weight (g/mol) 156.22
Numero MDL MFCD00145454
InChI Key MTYSDPUZDZURPP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo trifluoromethyl trimethylsilane, trimethyl trifluoromethyl silane, trifluoromethyltrimethylsilane, ruppert's reagent, tms-cf3, tfmtms, silane, trimethyl trifluoromethyl, unii-a009786qpj, trimethylsilyl trifluoromethane, ruppert-prakash reagent
PubChem CID 552549
IUPAC Name trimethyl(trifluoromethyl)silane
SMILES CC(C)(C)[SiH2]C(F)(F)F
Specifica
Materiale o nome chimico (Trifluoromethyl)trimethylsilane
Nota nome 96%
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Colore Colorless
Densità 0.9500g/mL
Punti di ebollizione 54.0°C to 55.0°C
Punto d'infiammabilità -17°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare (CH3)3SiCF3
Indice di rifrazione 1.3300 to 1.3320
Quantità 25 mL
Indice di Merck 15, 9851
Gravità specifica 0.95
Peso formulazione 142.2
Percent Purity 99%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • (Trifluoromethyl)trimethylsilane
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.