Learn More
α,α,α-Trifluorotoluene, ≥99%, Honeywell™
Codice prodotto. p-7120000 Sfoglia Tutto Honeywell Research Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 g
1 kg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1kg
500g
Codice prodotto. 15658190
Marca: Honeywell Research Chemicals T63703500G
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
≥99%
  • Forniamo reagenti e sostanze chimiche di laboratorio di alta qualità per laboratori analitici e chimici:
    solventi – ACS per uso specifico (HPLC), ACS per uso generico, solventi per istologia e di grado reagente per sintesi chimica e altre applicazioni industriali.
    Sostanze inorganiche – Sintesi chimica e chimica inorganica, inclusi acidi e basi essenziali, sali, metalli ed elementi e reagenti per reazioni chimiche.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 98-08-8
Formula molecolare C7H5F3
Molecular Weight (g/mol) 146.112
Numero MDL MFCD00000372
InChI Key GETTZEONDQJALK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo benzotrifluoride, trifluoromethyl benzene, alpha,alpha,alpha-trifluorotoluene, phenylfluoroform, benzene, trifluoromethyl, benzenyl fluoride, benzylidyne fluoride, usaf ma-16, a,a,a-trifluorotoluene, trifluoro toluene
PubChem CID 7368
ChEBI CHEBI:36810
IUPAC Name trifluoromethylbenzene
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(F)(F)F
Specifica
Materiale o nome chimico α,α,α-Trifluorotoluene
Punto di fusione -29°C
Colore Colorless
Densità 1.19g/mL at 20°C
Punti di ebollizione 102°C
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare C6H5CF3
Quantità 500 g
Numero UN UN2338
Beilstein 1906908
Peso formulazione 146.11g/mol
Percent Purity ≥99%