missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Triflusal EP Impurity B, Mikromol™
Click to view available options
Quantità:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Dimensione della confezione:
100mg
25mg
Descrizione
Triflusal EP Impurity B
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 4-(Trifluoromethyl)salicylic Acid |
| CAS | 328-90-5 |
| Nomi componenti o analita | 4-(Trifluoromethyl)salicylic Acid |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Formula molecolare | C8 H5 F3 O3 |
| Certificazione/Conformità | ISO 17025 |
| Sinonimo | 2-Hydroxy-4-(trifluoromethyl)benzoic Acid (4-(Trifluoromethyl)salicylic Acid), Triflusal Imp. B (EP), 2-Hydroxy-4-(trifluoromethyl)-benzoic Acid, 2-Hydroxy-4-(trifluoromethyl)benzoic acid, 4-(Trifluoromethyl)salicylic acid, 4-Trifluoromethyl-2-hydroxybenzoic acid, p-(Trifluoromethyl)salicylic acid, 2,4-Cresotic acid, alpha,alpha,alpha-trifluoro- (6CI,7CI,8CI), Triflusal Impurity B |
| InChI Formula | InChI=1S/C8H5F3O3/c9-8(10,11)4-1-2-5(7(13)14)6(12)3-4/h1-3,12H,(H,13,14) |
| SMILES | OC(=O)c1ccc(cc1O)C(F)(F)F |
| IUPAC Name | 2-hydroxy-4-(trifluoromethyl)benzoic acid |
| Vedi altri risultati |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto